Learn More
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe Artikelnummer.: 12960675
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe
Artikelnummer. 12960675
7
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 12960675
Marke: SHOWA™ 89207S
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hohe chemische Beständigkeit gewährleistet eine Barriere gegen aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol.
Für eine Barriere mit höchster chemischen Beständigkeit gegenüber aromatischer Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol.
  • Unverstärkte, ungefütterte Handschuhe aus vitonbeschichtetem Butyl eignen sich für hohe Beanspruchung und sind flexibel
  • Glatte Oberfläche und gerollter Aufschlag
  • Dickere Viton II Handschuhe bieten auch eine Barriere gegenüber den meisten chlorierten Lösungsmitteln und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) KAT. III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Viton, Butyl
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 12 mil
Dicke (metrisch) 12 mm
Norm EN 388 EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES DFL
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 892-07
Serie Serie 892
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24097
    Gültig bis zum2025-06-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 19/05/2025 und dem 16/06/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe >