Learn More
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe Artikelnummer.: 12980675
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe
Artikelnummer. 12980675
9
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 12980675
Marke: SHOWA™ 89209L
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hohe chemische Beständigkeit gewährleistet eine Barriere gegen aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol.
Für eine Barriere mit höchster chemischen Beständigkeit gegenüber aromatischer Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol.
  • Unverstärkte, ungefütterte Handschuhe aus vitonbeschichtetem Butyl eignen sich für hohe Beanspruchung und sind flexibel
  • Glatte Oberfläche und gerollter Aufschlag
  • Dickere Viton II Handschuhe bieten auch eine Barriere gegenüber den meisten chlorierten Lösungsmitteln und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) KAT. III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Viton, Butyl
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 12 mil
Dicke (metrisch) 12 mm
Norm EN 388 EN 388:1010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES DFL
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 892-09
Serie Serie 892
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Name des Produkts
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe >