Learn More
Berylliumklumpen, unregelmäßig, 3 bis 38 mm (0.1 bis 1.5 Zoll), 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
115.00 CHF - 415.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11367587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012853.09
10 g
115.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11377587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012853.18
50 g
415.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-150-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Berylliumklumpen, unregelmäßig, 3 bis 38 mm (0.1 bis 1.5 Zoll), 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals