Learn More
Berylliumklumpen, unregelmäßig, 3 bis 38 mm (0.1 bis 1.5 Zoll), 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367587
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Berylliumklumpen, unregelmäßig, 3 bis 38 mm (0.1 bis 1.5 Zoll), 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367587
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11367587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012853.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium
Farbe Grau
Aussehen Gray irregular lump
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Form Unregelmäßiger Klumpen, 3 bis 38 mm (0.1 bis 1.5Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM14L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Artikelnummer012853.18,012853.09
ChargennummerM14L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Artikelnummer012853.18,012853.09
ChargennummerU12K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Artikelnummer012853.18,012853.09
ChargennummerZ13I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Artikelnummer012853.18,012853.09
ChargennummerQ12I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Artikelnummer012853.18,012853.09
Name des Produkts
Berylliumklumpen, unregelmäßig, 3 bis 38 mm (0.1 bis 1.5 Zoll), 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >