Learn More
Berkshire™ Lensx™ 90 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 7 (Klasse 10,000)
754.00 CHF
Spezifikation
Material Viskose, Manilahanf
Kompatibilität IPA und andere Lösungsmittel
Flächengewicht 9,2
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15739098
Unterlagen ansehen
Berkshire™
LN90.0406.24
6 x 4 in. (15,2 x 10,2 cm)
754.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Vliesstoff 70 % Viskose und 30 % Manilahanf
  • Nicht abrasiv; entwickelt für die Reinigung empfindlicher Linsen, Optik und Laser
  • Mit IPA und anderen Lösungsmitteln kompatibel
  • Ohne auswaschbare Harze oder Bindemittel
  • 100 % biologisch abbaubar
Bestellinformation
Basisgewicht: 9.35 g/m2.
Compliance
Entspricht A-A-50177, Typ 1, Klasse 1 für leichtes Linsenpapier.
Spezifikation
Spezifikation
Viskose, Manilahanf
IPA und andere Lösungsmittel
9,2
RoHS 2002/05, REACH
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Lensx™ 90 Wischtücher