Learn More
Berkshire™ Lab-Tips Tupfer aus gestricktem Polyester
BIOPHARMA
Zur Reinigung gerillter, geschlitzter und vertiefter Bereiche
Marke:  Berkshire™ LTP125.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12896804
  • 564.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Endlosfilament-Polyester-Strickkopf
  • Kurzer Griff aus Polypropylen mit starrem Kopf
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Gewaschen und verpackt in Reinräumen der Klasse 10 (ISO 4)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
ISO-Klasse 4
5 in.
Grün
5.5 mm
3.94 Zoll
4.8 mm
2.5 mm
0.27 Zoll
Polyester
0,21 Zoll
Reinigung empfindlicher Geräte wie Druckköpfe, Oberflächenprobenahme für die Reinigungsvalidierung
Tupfer
125 mm
100 mm
0,98 Zoll
3.8 mm
Starr
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3762220225A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2022 Catalog NumberLTP125.5
Chargennummer3762220225A Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/08/2022 Catalog NumberLTP125.5
Name des Produkts
Berkshire™ Lab-Tips Tupfer aus gestricktem Polyester > Starre Spitze; Spitzenlänge: 25 mm; Grifflänge: 100 mm