Learn More
Benzyltriethylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480813
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzyltriethylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480813
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11480813
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13268.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Benzyltriethylammonium chloride is used as a catalyst in the preparation of 2-phenylbutyronitrile from phenyl acetonitrile. It is involved in the Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds to give olefinic products. It acts as a phase transfer catalyst used in the alkylation reaction. It reacts with 1H-Pyridine-2-thione to get 2-Benzylsulfanyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyltriethylammoniumchlorid wird als Katalysator bei der Herstellung von 2-Phenylbutyronitril aus Phenylacetonitril verwendet. Es ist an der Knoevenagel-Kondensation von Carbonylverbindungen mit aktiven Methylenverbindungen beteiligt, um olfinische Produkte zu erhalten. Es fungiert als Phasentransferkatalysator, der bei der Alkylierungsreaktion verwendet wird. Es reagiert mit 1H-Pyridin-2-Thion, um 2-Benzylsulfanylpyridin zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Alkohol und Wasser. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-37-1
Summenformel C13H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 227.78
MDL-Nummer MFCD00011824
InChI-Schlüssel HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66133
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriethylammonium chloride
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3574984
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,alcohol and water. Insoluble in ether.
Formelmasse 227.78
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13268.22,A13268.36
Chargennummer10250449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA13268.22,A13268.36
ChargennummerN24J050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA13268.22
ChargennummerT22I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog NumberA13268.22,A13268.36
Chargennummer10240285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Catalog NumberA13268.22,A13268.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl triethylammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl triethylammonium chloride
Name des Produkts
Benzyltriethylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >