Learn More
Benzylalkohol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12645097
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12645097
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 12645097
Marke: Thermo Scientific Acros 447720010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Schmelzpunkt -15.0°C
Dichte 1.0440g/mL
Siedepunkt 205.0°C
Flammpunkt 96°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H8O
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex 1.5380 to 1.5410
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Menge 1 L
Merck Index 15,1127
Relative Dichte 1.044
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Viskosität 6.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.14
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number,447720010,447721000
ChargennummerA0465697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number447720025,447720010,447721000
ChargennummerA0464581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number447720025,447720010,447721000
ChargennummerA0461228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number447720025,447720010,447721000
ChargennummerA0444325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447720025,447720010,447721000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    7
    Stunden
    1
    Minuten
    2
    Sekunden
    55
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzylalkohol, Thermo Scientific Chemicals >