Learn More
Benzoesäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10432801
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoesäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10432801
Marke: Thermo Scientific Acros 221802500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gvMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
Namenshinweis For analysis
Schmelzpunkt 121,0°bis 123,0 °C
Siedepunkt 249,0 °C
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15, 1093
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:3 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Benzol, Äther, Chloroform, ccl4, Kohlenstoffdisulfid und Terpentin
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Menge 250g
Flammpunkt 121 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0458959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0455605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0453028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog Number221800050,221802500,221800010
ChargennummerA0399783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number221800050,221802500,221800010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Benzoesäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >