Learn More
Benzoesäure, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422801
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
Namenshinweis For analysis
Schmelzpunkt 121,0°bis 123,0 °C
Siedepunkt 249,0 °C
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel C6H5CO2H
Beilstein 09, 92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15, 1093
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:3 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Benzol, Äther, Chloroform, ccl4, Kohlenstoffdisulfid und Terpentin
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Menge 1kg
Flammpunkt 121 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Feines Kristallpulver