Learn More
Benzolboronsäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121.93 g/mol
57.50 CHF - 723.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 98-80-6 |
---|---|
Summenformel | C6H7BO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.93 |
MDL-Nummer | MFCD00002103 |
InChI-Schlüssel | HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 |
PubChem CID | 66827 |
ChEBI | CHEBI:44923 |
IUPAC-Name | Phenylboronsäure |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11422397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14257.09 |
10 g |
57.50 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11432397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14257.18 |
50 g |
189.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11442397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14257.30 |
250 g |
723.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Benzeneboronic acid is widely utilized in various cross coupling reactions for example Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions, etc. It serves as a receptor for carbohydrates, antimicrobial agents and enzyme inhibitors in biological reactions. It acts as a reagent in palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction and as a catalyst in Ni(II) pincer complex and Pd(II) pyridoxal hydrazone metallacycles. It is also employed as a sensor for neutron capture therapy for cancer, transmembrane transport and bioconjugation and labeling of proteins and cell surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenBenzolboronsäure wird häufig in verschiedenen Kreuzkupplungsreaktionen wie den Mizoroki-Heck- und Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen usw. eingesetzt und dient zudem als Rezeptor für Kohlenhydrate, antimikrobielle Wirkstoffe und Enzyminhibitoren in biologischen Reaktionen. Fungiert als Reagenz in Palladium-katalysierten stereoselektiven Heck-Reaktionen und als Katalysator in Ni(II)-Pincer-Komplexen und Pd(II)-Pyridoxal-Hydrazon-Metallacyclen. Wird zudem als Sensor für die Neutroneneinfangtherapie bei Krebs, Transmembrantransport und Biokonjugation und Markierung von Proteinen und Zelloberflächen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Feuchtigkeit fernhalten.
Chemische Identifikatoren
98-80-6 | |
121.93 | |
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N | |
66827 | |
Phenylboronsäure |
C6H7BO2 | |
MFCD00002103 | |
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 | |
CHEBI:44923 | |
OB(O)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Benzeneboronic acid | |
214°C to 219°C | |
MFCD00002103 | |
Hygroskopisch | |
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2 | |
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N | |
Phenylboronsäure | |
66827 | |
121.93 |
98-80-6 | |
C6H7BO2 | |
970972 | |
14,1068 | |
Slightly soluble in water. | |
OB(O)C1=CC=CC=C1 | |
121.93 | |
CHEBI:44923 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264-P270-P301+P312-P304+P312-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 202-701-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CY8575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
- Benzeneboronic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzeneboronic acid