Learn More
Benzalkoniumchlorid, Alkylverteilung C8-C16, 50 Gew.-% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10734034
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzalkoniumchlorid, Alkylverteilung C8-C16, 50 Gew.-% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10734034
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10734034
Marke: Thermo Scientific Acros 263820025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5, 7732-18-5
Summenformel C9H13ClN
Molekulargewicht (g/mol) 170.66
MDL-Nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt >100.0°C
CAS Min. % 49.0, 48.0
CAS Max. % 52.0, 51.0
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37
Konzentration 49 to 52% (based on M.W.= 352.5)
Dichte 0.9800g/mL
Merck Index 15, 1061
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in benzene, almost insoluble in ether
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.98
Viskosität 130 mPa.s (20°C)
pH 6 to 9 (10% aq. soln.)
Menge 2.5 L
Flammpunkt 105°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0466199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0465415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0464457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0463999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number263820010,263820025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzalkoniumchlorid, Alkylverteilung C8-C16, 50 Gew.-% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >