Learn More
Benzalkoniumchlorid, Alkylverteilung C8-C16, 50 Gew.-% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144780
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzalkoniumchlorid, Alkylverteilung C8-C16, 50 Gew.-% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144780
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10144780
Marke: Thermo Scientific Acros 263820010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5, 7732-18-5
Summenformel C9H13ClN
Molekulargewicht (g/mol) 170.66
MDL-Nummer MFCD00145757
Synonym Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzalkonium chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt >100.0°C
CAS Min. % 49.0, 48.0
CAS Max. % 52.0, 51.0
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC18H37
Konzentration 49 to 52% (based on M.W.= 352.5)
Dichte 0.9800g/mL
Merck Index 15, 1061
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in benzene, almost insoluble in ether
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.98
Viskosität 130 mPa.s (20°C)
pH 6 to 9 (10% aq. soln.)
Menge 1 L
Flammpunkt 105°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0466199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0465415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0464457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number263820010,263820025
ChargennummerA0463999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number263820010,263820025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride, 50 wt% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzalkoniumchlorid, Alkylverteilung C8-C16, 50 Gew.-% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >