Learn More
Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen für Tischspektrometer
Die Wilmad-LabGlass NMR-Tischröhrchen wurden getestet, um deren Leistung gewährleisten zu können und Vertrauen in den Kauf von Verbrauchsmaterialien für Geräte zu schaffen.
32.54 CHF - 276.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) NMR-Tischspektrometer
Farbe Klar
Verschlusstyp Kappe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Modell Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Modell Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15806905
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66609-0825
8 in. WG-BTNMR-8-25 25 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15896895
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66609-0725
7 in. WG-BTNMR-7-25 25 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15826905
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66609-8150
8 in. WG-BTNMR-8 150
276.00 CHF
150 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15816905
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wilmad-LabGlass™
66609-7150
7 in. WG-BTNMR-7 150
215.00 CHF
150 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm sind in Längen von 7” oder 8” in Mengen von 25 oder 150 Stück erhältlich
  • Die Verpackung ermöglicht einen einfachen Zugang zu Röhrchen und eine einfache Lagerung
  • Preisgünstig für eine Laborumgebung mit hohem Durchsatz
  • Aus Borosilikatglas des Typs 1, Klasse B mit Einwegkappen
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
NMR-Tischspektrometer
Kappe
NMR-Experimente
NMR-Röhrchen
Klar
5 mm
0,43 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen für Tischspektrometer