Learn More
Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen für Tischspektrometer
Die Wilmad-LabGlass NMR-Tischröhrchen wurden getestet, um deren Leistung gewährleisten zu können und Vertrauen in den Kauf von Verbrauchsmaterialien für Geräte zu schaffen.
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66609-0725
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Röhrchen mit 5 mm Außendurchmesser in Längen von 17,8 cm oder 20,3 cm (7” oder 8”) in Größen von 25 oder 150 Stück erhältlich
- Die Verpackung ermöglicht einen einfachen Zugang zu Röhrchen und eine einfache Lagerung
- Preisgünstig für eine Laborumgebung mit hohem Durchsatz
- Aus Borosilikatglas des Typs 1, Klasse B mit Einwegkappen
Spezifikation
NMR-Tischspektrometer | |
Borosilikatglas | |
Klar | |
5 mm | |
7 in. | |
25 |
17,8 cm | |
NMR-Röhrchen | |
Kappe | |
NMR-Experimente | |
0,43 mm | |
WG-BTNMR-7-25 |