Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tech Pen Stifte
Strapazierfähige Einwegstifte mit weicher Spitze sind in sieben Farben erhältlich und schreiben auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoff, Papier und mehr
21.30 CHF - 27.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Präzisionsschreibstift |
---|---|
Spitzenform | Weiche Spitze |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Enthält | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10366992
|
Bel-Art™
F13384-0001 |
Schwarz |
27.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11362724
|
Bel-Art™
F13384-0003 |
Weiß | N/A | |||||||
10123392
|
Bel-Art™
F13384-0004 |
Gelb | N/A | |||||||
10295302
|
Bel-Art™
F13384-0005 |
Blau | N/A | |||||||
10133392
|
Bel-Art™
F13384-0006 |
Grün | N/A | |||||||
10673523
|
Bel-Art™
F13384-0007 |
Orange | N/A | |||||||
10423522
|
Bel-Art™
F13384-0002 |
Rot | N/A | |||||||
Beschreibung
- Ölbasierte Markierungsfarbe ist beständig gegen Waschen, Verwitterung, milde Säuren und Alkalien
- Betrieb im Temperaturbereich von -46 ™ bis +65 °C möglich (-50 ° bis +150 °F)
- Hält Autoklavieren 121 °C (250 °F) stand
- Die Markierung ist ca. 1 mm breit (0.040 Zoll)
Spezifikation
Präzisionsschreibstift | |
Autoklavierbar | |
Schnappverschluss | |
-50 bis +150 °F | |
Jeweils |
Weiche Spitze | |
Ja | |
Schreibt auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoffe, Papier usw. | |
-46°bis +65 °C | |
1 mm |