Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tech Pen Stifte
Strapazierfähige Einwegstifte mit weicher Spitze sind in sieben Farben erhältlich und schreiben auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoff, Papier und mehr
Marke: Bel-Art™ F13384-0003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ölbasierte Markierungsfarbe ist beständig gegen Waschen, Verwitterung, milde Säuren und Alkalien
- Betrieb im Temperaturbereich von -46 ™ bis +65 °C möglich (-50 ° bis +150 °F)
- Hält Autoklavieren 121 °C (250 °F) stand
- Die Markierung ist ca. 1 mm breit (0.040 Zoll)
Spezifikation
Weiche Spitze | |
Weiß | |
Ja | |
Schreibt auf Glas, Metall, Keramik, Kunststoffe, Papier usw. | |
-46°bis +65 °C | |
1 mm |
Präzisionsschreibstift | |
Autoklavierbar | |
Schnappverschluss | |
-50 bis +150 °F | |
Jeweils |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tech Pen Stifte > Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur