Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Entnahme der Probe aus einer größeren Probenmenge.
35.70 CHF - 278.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Enthält | Verarbeitungszertifikat für Sterilisation |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11751566
|
Bel-Art™
H36906-0000 |
8 oz. | 100/Schachtel |
278.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11386934
|
Bel-Art™
H36902-0000 |
2 oz. | 100/Schachtel |
239.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11766518
|
Bel-Art™
H36904-0000 |
4 oz. | 100/Schachtel |
201.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15520132
|
Bel-Art™
H36902-0010 |
2 oz. | 10/Schachtel |
35.70 CHF
10 Packungen |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15540132
|
Bel-Art™
H36904-0010 |
4 oz. | 10/Schachtel |
45.00 CHF
10 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15560132
|
Bel-Art™
H36906-0010 |
8 oz. | 10/Schachtel |
59.60 CHF
10 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle.
- Für die Nutzung mit Weithalsbehältern
- Einteilig, geformt aus schlagfestem Polystyrol
- Bleiben auf flachen Oberflächen aufrecht
- Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden
- Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
- Einzeln versiegelt und sterilisiert
- Für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Kapazität/Volumen sind geschätzt und daher nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
- Die angegebenen Volumen stehen für typische gehäufte Proben
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Schaufel | |
Not Autoclavable | |
Ja | |
Weiß | |
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern |
Polystyrol | |
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation | |
Steril | |
FDA | |
Weithalsbehälter |