Learn More
Bel-Art™ 445830000 Slide tray cabinet, cap. 240 slides
Kompaktes Gehäuse zur Organisation und Lagerung von Mikroskopobjektträgern
Marke:  Bel-Art™ H44583-0000
Artikelnummer. 10530754
  • 393.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
  • Der platzsparende kleine Schrank kann auf dem Tisch aufgestellt werden, sodass Objektträger leicht zugänglich sind
  • Staubfreie Lagerung
  • Für 240 Objektträger in 12 Mikroskopobjektträger-Tabletts (Herst.- Nr. H44581-0000, nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Außenschale aus Polypropylen; Tablettschienen aus Polystyrol
  • Transparente, vertikal verschiebbare Acryltür mit Türknauf
  • 35.6 L x 20.8 B x 25.4 H cm (14 x 83/16 x 10 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
Slide Storage Cabinet
14 in.
240
10 in.
Polypropylen, Polystyrol
131 mm
240
356 mm
Microscope
254 mm
5,18 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ 445830000 Slide tray cabinet, cap. 240 slides > Schrank für Objektträgertabletts; Tabletts sind gesondert zu bestellen (22-088-740)