Learn More
Bel-Art™ HALTERUNG 12 PLAETZE
Die Hefter mit zwölf Plätzen lagern Objektträger voneinander getrennt sowie gut sichtbar und geordnet in der Nähe des verwendeten Mikroskops
Marke: Bel-Art™ H44557-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus vakuumgeformtem Polystyrol
- Ermöglicht für eine einfache Handhabung das Hervorstehen von Objektträgern über die Gestellkante hinaus
- Abmessungen 8.6 x 17.8 x 1.9 H cm (3.375 x 7 x 0.75 H Zoll)
Spezifikation
Slide Holder | |
Weiß | |
17,8 x 17,8 x 1,9 cm (7 x 7 x 0,75 in.) | |
0,75 in. | |
7 in. | |
Polystyrol | |
17,8 cm |
12 | |
12 | |
Mikroskopobjektträger | |
1,9 cm | |
17,8 cm | |
7 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ HALTERUNG 12 PLAETZE > Halter mit 12 Plätzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur