Learn More
Bel-Art™ Riteflow Nivellier-Grunplatte für Durchfluss-Messe r
Stellt sicher, dass der Durchflussmesser genau vertikal ist, wodurch Fehler vermieden werden, die durch Reibung zwischen dem Schwimmer und dem Durchflussrohr verursacht werden
Marke: Bel-Art™ H40404-1000
Beschreibung
- 15.2 cm (6 Zoll) großer dreieckiger Sockel aus Plexiglas™
- Drei einstellbare Füße
- Röhrchenfüllstand
- Zur Verwendung mit montierten Riteflow Durchflussmessgeräten
Spezifikation
Scienceware Durchflussmessgeräte Katalognummern: 11-163-75 und -77 Serie | |
Basis-Kit für Ausgleich | |
Stellt sicher, dass der Durchflussmesser genau vertikal ist, wodurch Fehler vermieden werden, die durch Reibung zwischen dem Schwimmer und dem Durchflussrohr verursacht werden |