Learn More
Multi-Element QC-7 Check-Standardlösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals ™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039145.AE
223.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution | |
Standard Solution | |
5% HNO3/tr· F? | |
UN3264 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3/tr. F- | |
100 mL | |
MFCD00210654 | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1542159 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | 039145.AE,039145.AP |
1504881 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | 039145.AE |
1461284 | Analysenzertifikat | 12/06/2024 | 039145.AE |
1411932 | Analysenzertifikat | 12/12/2023 | 039145.AE |
1387321 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 039145.AE,039145.AP |