Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Right-to-Know Belüftete Sicherheitsspritzflaschen mit GHS-Kennzeichnung
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert einen Druckaufbau, verhindert potenziell gefährliche chemische Tropfen und ermöglicht die Abgabe aus der Spritzflasche in aufrechter oder umgedrehter Position
Compliance
Sicherheitskennzeichnungen am Arbeitsplatz entsprechen GHS (Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) und den Anforderungen der OSHA gemäß HazCom 2012.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Rot |
Material | LDPE |
Menge | 4/Pckg. |
Sterilität | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Bel-Art Right-to-Know, safety vented wash bottles with GHS labelling
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen