Learn More
Buerkle™ LPDE-Sicherheits-Spritzflaschen mit weitem Hals
Hergestellt aus LDPE für Stärke und Flexibilität. Buerkle™ LDPE-Weithalsspülflaschen verfügen über aufgedruckte Stoffnamen in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Gefahren- und Sicherheitshinweise, GHS-Piktogramme und CAS-Nummer.
Marke: Buerkle™ 0310-3055
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weite Halsöffnung für sicheres Befüllen
- Gelb durchscheinende Farbe mit Lichtschutz
- Gekrümmte Öffnung auf dem Schraubverschluss für präzises Strahldispensieren ohne Spritzer
- Farbkodierte Verschlüsse
Spezifikation
500 mL | |
39 mm | |
Rot | |
Weit | |
Aceton |
Durchscheinend gelb | |
LDPE | |
Ja | |
Spülflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ LPDE-Sicherheits-Spritzflaschen mit weitem Hals > Aceton-Etikett; roter Deckel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur