Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittelkartuschen
Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads. Die wiederverwendbaren Bel Art SP Scienceware™ Trockenmittelkartuschen eignen sich auch für den Einsatz in anderen Kunststoff-Exsikkatoren ähnlicher Größe.
Marke:  Bel Art™ F42045-0160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10709475
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Exsikkator ändert seine Farbe von Blau im trockenen Zustand zu Rosa in feuchtem Zustand Gesättigtes Gel kann in einem Umluftofen bei 150°C (300°F) regeneriert werden, bis es wieder blaufarben ist
  • Die Kartusche kann ohne Qualitätsverlust mehrfach wiederverwendet werden
  • Exsikkator-Beads in einem robusten Beutel aus Polyesterfilz mit perforierter Mylar° Klappe Die gebrauchsfertigen Träger sind einzeln und dicht in feuchtebeständigen Tütchen verpackt
Bestellinformation
Passend für Bel-Art Space Saver™ Exsikkatoren sowie andere Exsikkatoren ähnlicher Größe.
Spezifikation
Spezifikation
11,4 cm
Polyester
0.5 lb.
4,5 in.
Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittel-Kartuschen
Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads für Exsikkatoren mit 160 mm Durchmesser
0,23 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittelkartuschen > For 160mm dia. desiccators