Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittelkartuschen
Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads. Die wiederverwendbaren Bel Art SP Scienceware™ Trockenmittelkartuschen eignen sich auch für den Einsatz in anderen Kunststoff-Exsikkatoren ähnlicher Größe.
41.87 CHF - 138.72 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittel-Kartuschen |
---|---|
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10709475
|
Bel Art™
F42045-0160 |
11,4 cm | 0,23 kg | Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads für Exsikkatoren mit 160 mm Durchmesser | N/A | ||||||
10555044
|
Bel Art™
F42045-0250 |
23,8 cm | 1,36 kg | Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads für Exsikkatoren mit 250 mm Durchmesser | N/A | ||||||
11317194
|
Bel Art™
F42045-0200 |
19,7 cm | 0,68 kg | Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads für Exsikkatoren mit 200 mm Durchmesser | N/A | ||||||
Beschreibung
- Der Exsikkator ändert seine Farbe von Blau im trockenen Zustand zu Rosa in feuchtem Zustand Gesättigtes Gel kann in einem Umluftofen bei 150°C (300°F) regeneriert werden, bis es wieder blaufarben ist
- Die Kartusche kann ohne Qualitätsverlust mehrfach wiederverwendet werden
- Exsikkator-Beads in einem robusten Beutel aus Polyesterfilz mit perforierter Mylar° Klappe Die gebrauchsfertigen Träger sind einzeln und dicht in feuchtebeständigen Tütchen verpackt
Bestellinformation
Passend für Bel-Art Space Saver™ Exsikkatoren sowie andere Exsikkatoren ähnlicher Größe.
Spezifikation
Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittel-Kartuschen | |
Polyester |
Sicherheit und Handhabung
- Desiccant in a Cartridge
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.