Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalen-Gestelle
Für 11 bis 33 Petrischalen aus Kunststoff. Petrischalen lassen sich einzeln aus den robusten Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalengestellen entnehmen.
58.30 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Petri Dish Rack |
---|---|
Enthält | Rack Only |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Blue |
Aufnahmevermögen | Petri Dishes |
Product Code | Brand | Positionen | Abmessungen (L x B x H) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Positionen | Abmessungen (L x B x H) | Price | Quantity & Availability | |||||
10779455
|
Bel Art™
F18979-0001 |
33 | 5,75 x 12,75 x 11 in. (14,5 x 32 x 28 cm) |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11352194
|
Bel Art™
F18978-0001 |
11 | 14.6 x 10.7 x 28 cm (5.75 x 4.25 x 11 in.) |
58.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Description
Fasst 11 bis 33 Petrischalen aus Kunststoff.Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalengestelle sind langlebig und dispensieren Schalen einzeln.
- Robuste Konstruktion aus epoxidbeschichtetem Stahldraht
- Schalen werden oben zugeführt und unten entnommen
- Jeder Schacht kann bis zu elf Petrischalen 100 x 20 mm aus Kunststoff aufnehmen
- Nach hinten geneigt, damit Schalen gut sichtbar sind
- Nicht geeignet für Petrischalen aus Glas
Specifications
Petri Dish Rack | |
Nicht autoklavierbar | |
Petri Dishes | |
Cylindrical | |
Non-sterile | |
5,75 in. | |
11 in. |
Rack Only | |
Blue | |
Stahldraht | |
No | |
10 x 2 cm-Petrischalen | |
28 cm | |
100 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.