Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalen-Gestelle
Für 11 bis 33 Petrischalen aus Kunststoff. Petrischalen lassen sich einzeln aus den robusten Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalengestellen entnehmen.
Marke: Bel Art™ F18979-0001
125.40 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fasst 11 bis 33 Petrischalen aus Kunststoff.Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalengestelle sind langlebig und dispensieren Schalen einzeln.
- Beständige Bauweise aus Epoxidharz-beschichtetem Stahldraht
- Schalen werden oben geladen und unten entnommen
- Jeder Kanal hält bis zu elf 100 x 20 mm-Petrischalen aus Kunststoff
- Kippt nach hinten für die praktische Darreichung der Schalen
- Nicht für Petrischalen aus Glas geeignet
Spezifikation
Rack Only | |
3 x 1 | |
Blue | |
Stahldraht | |
Cylindrical | |
Non-sterile | |
5,75 x 12,75 x 11 in. (14,5 x 32 x 28 cm) | |
5,75 in. | |
12,75 in. | |
11 in. |
Petri Dish Rack | |
Nicht autoklavierbar | |
Petri Dishes | |
33 | |
No | |
10 x 2 cm-Petrischalen | |
14,5 cm | |
32 cm | |
28 cm | |
100 mm |