Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Imhoff-Trichter
Leichte Poxygrid Gestelle stützen drei oder vier Imhoff-Einschwingkonen in einer Reihe für einen besseren Blick
116.00 CHF
Spezifikation
Spitzenform Konus
Typ Imhoff Settling Cone Rack
Breite (angloamerikanisch) 6,75 in.
Breite (metrisch) 17,14 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Anzahl Plätze Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Anzahl Plätze Preis Menge & Verfügbarkeit  
13432199
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F38993-0003
17,5 in. 44,45 cm 3
116.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kegelspitzen berühren für eine einfachere Sicht den Tisch nicht und ermöglichen bei Bedarf das Entfernen des Propfens
  • Die Gitterrahmen sind mit Epoxidharz beschichtet, um eine lange Lebensdauer und eine einfache Reinigung zu gewährleisten
  • Der breite Sockel sorgt für Stabilität, ohne zu viel Platz auf dem Arbeitstisch einzunehmen
Spezifikation
Spezifikation
Konus
6,75 in.
16 in.
Imhoff Settling Cone Rack
17,14 cm
40,6 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Imhoff-Trichter