Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Kontaktplatten/Petrischalen
Für den sicheren Transport, die Inkubation und die Lagerung von Kontaktplatten und eine praktische Organisation
39.05 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Petri Dish Rack
Enthält Rack Only
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Petri Dishes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
13475389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18979-0002
30
113.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13415399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18979-0003
10
39.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das langlebige blaue Gittergestell aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl fasst Kontaktplatten mit Deckeln mit einem maximalen Durchmesser von 72 mm
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Geeignet für RODAC™ und BD™ Modelle
  • Die kompakte Größe maximiert den Platz im Inkubator
  • Die Gestelle sind dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Petri Dish Rack
Autoklavierbar
Petri Dishes
Cylindrical
Non-sterile
9.62 x 3.25 x 5.5 Zoll (24.6 x 8.2 x 14 cm)
9.62 Zoll
3,25 in.
5,5 in.
Rack Only
Blau
Stahldraht
No
Kontaktplatten mit Deckel
24,6 cm
8,2 cm
14 cm
72 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Kontaktplatten/Petrischalen