Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Bürettenklammern aus Polypropylen
Nicht korrodierende Klammern halten Büretten fest in ihrer Position
23.06 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Menge | 1 |
Material | Polypropylen |
Enthält | Der Adapter passt auf die schmalere 0.37-Zoll- Stange |
Farbe | White |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12308747
|
Bel Art™
F18204-0000 |
Standard-Befestigungsstange |
23.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus chemikalienbeständigem Polypropylen, autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Weiche Gummipads halten Büretten ohne zu kratzen
- Graduierungen bleiben sichtbar
- Die Klemme passt auf Standardstützstangen (12.5 mm) und enthält einen Adapter für schmalere Stangen mit 9.5 mm
- Stützstange nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
White | |
9.5 to 12.5 mm |
1 | |
Der Adapter passt auf die schmalere 0.37-Zoll- Stange | |
2-Prong, 3-Prong |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Bürettenklammern aus Polypropylen