Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Bürettenklammern aus Polypropylen
Nicht korrodierende Klammern halten Büretten fest in ihrer Position
Marke:  Bel Art™ F18204-0000
21.91 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12308747
  • 23.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus chemikalienbeständigem Polypropylen, autoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Weiche Gummipads halten Büretten ohne zu kratzen
  • Graduierungen bleiben sichtbar
  • Die Klemme passt auf Standardstützstangen (12.5 mm) und enthält einen Adapter für schmalere Stangen mit 9.5 mm
  • Stützstange nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Einzelne Bürettenklammer
Der Adapter passt auf die schmalere 0.37-Zoll- Stange
White
9.5 to 12.5 mm
1
Polypropylen
Standard-Befestigungsstange
2-Prong, 3-Prong