Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipettenfüller
Zum Einziehen von Flüssigkeit in die Pipette zusammendrücken und dann loslassen
Marke: Bel-Art™ F37886-0000
61.02 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Drücken Sie den Ball zusammen und lassen Sie ihn anschließend los, um Flüssigkeit in die Pipette zu ziehen.
- Die Pipettierhilfe wird entfernt, sobald sich Flüssigkeit im Ball sammelt, und das obere Ende der Pipette wird schnell mit einem behandschuhten Finger bedeckt, um die Flüssigkeitsabgabe sicher und einfach kontrollieren zu können
- Der Ball besteht aus Vikem™ Vinyl und verfügt über eine konisch geformte Öffnung aus Polyethylen, die schnell von der Pipette entfernt werden kann, sobald diese gefüllt ist
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Round | |
Standard | |
Non-sterile | |
Pipette |
Blue | |
Pipette | |
Vikem Vinyl | |
1 | |
Pipettenfüller |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30