Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ OdoClave™ Deodorant-Pads für Autoklaven
Neutralisieren Sie Autokolavgerüche mit einem angenehmen Duft
109.62 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Autoclave Capsule |
---|---|
Color-coded | No |
Form | Liquid |
Sterilität | Non-sterile |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Scent | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Scent | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11976072
|
Bel-Art™
H13198-0000 |
Nelke | Braun |
109.62 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11956072
|
Bel-Art™
H13198-0001 |
Kirsche | Rot |
109.62 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11966072
|
Bel-Art™
H13198-0002 |
Kiefer | Grün |
120.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12390469
|
Bel-Art™
H13198-0003 |
Zitronengelb | Bernsteinfarbig |
127.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Neutralisieren Sie Autokolavgerüche mit einem angenehmen Duft
- Deodorant mit Wärmeabgabe funktioniert automatisch bei Autoklavtemperaturen
- Beutel öffnen und vor dem Autoklavieren in den Beutel legen
- Drei Jahre Haltbarkeit oder länger bei Lagerung in einem versiegelten Behälter
- 32 mm (1.75 Zoll); quadratisch
- Pads mit Dreifachstärke setzen dreimal so viel Deodorant frei wie herkömmliche Pads und kosten weniger als zwei herkömmliche Pads
Bestellinformation
Die quadratischen Pads sind in einer Größe von 1.25 Zoll (32 mm) mit Normalstärke oder 2.25 Zoll (5.7 cm) mit Extrastärke erhältlich.
Spezifikation
Autoclave Capsule | |
Liquid | |
Autoklavierbar | |
Autoclave |
No | |
Non-sterile | |
Pad |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.