Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ OdoClave™ Deodorant-Pads für Autoklaven
Neutralisieren Sie Autokolavgerüche mit einem angenehmen Duft
Marke: Bel-Art™ H13198-0003
86.38 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Neutralisieren Sie Autokolavgerüche mit einem angenehmen Duft
- Deodorant mit Wärmeabgabe funktioniert automatisch bei Autoklavtemperaturen
- Beutel öffnen und vor dem Autoklavieren in den Beutel legen
- Drei Jahre Haltbarkeit oder länger bei Lagerung in einem versiegelten Behälter
- 32 mm (1.75 Zoll); quadratisch
- Pads mit Dreifachstärke setzen dreimal so viel Deodorant frei wie herkömmliche Pads und kosten weniger als zwei herkömmliche Pads
Bestellinformation
Die quadratischen Pads sind in einer Größe von 1.25 Zoll (32 mm) mit Normalstärke oder 2.25 Zoll (5.7 cm) mit Extrastärke erhältlich.
Spezifikation
Deodorant-Pads | |
Zitronengelb | |
Autoklavierbar | |
Bernsteinfarbig |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: eugenol, clove bud oil (eugenia spp.), terpenes and terpenoids, clove oil, cinnamal, cedarwood oil,