Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle
In 5 Gitterkonfigurationen lieferbar. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle eignen sich für die meisten kleinen Gefäße und Flaschen.
27.44 CHF - 33.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp Flaschengestell
Enthält Rack Only
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe White
Form Square
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Material Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Material Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10062614
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18514-0020
Fläschchen (20 mm) Polypropylen 20
31.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10584854
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18514-0013
Fläschchen (13 mm) Polypropylen 42
33.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10164674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18514-0016
Fläschchen (16 mm) Polypropylen 30
33.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15510002
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18514-0025
Fläschchen (25 mm) Polypropylen 12
28.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15520002
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18514-0030
Röhrchen (30 mm) Polyethylen 6
27.44 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In 5 Gitterkonfigurationen erhältlich. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen und Fläschchengestelle mit Drahtverschluss passen für die meisten kleinen Fläschchen und Flaschen.
  • Kann aufgrund der geringen Größe in nur einer Hand gehalten werden
  • Tauchfähig
  • Autoklavierbar und chemikalienbeständig
  • Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1.7 in. (13 x 11 x 4.3 cm)
  • Wird in flacher Form geliefert, lässt sich jedoch schnell und einfach zusammenbauen
Spezifikation
Spezifikation
Flaschengestell
Autoklavierbar
Square
Yes, When Empty
5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
5 in.
4 in.
1,7 in.
Rack Only
White
3 Tiers
Non-sterile
13 cm
11 cm
4,3 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle