Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle
In 5 Gitterkonfigurationen lieferbar. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle eignen sich für die meisten kleinen Gefäße und Flaschen.
Marke:  Bel-Art™ F18514-0013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10584854
  • 33.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In 5 Gitterkonfigurationen erhältlich. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen und Fläschchengestelle mit Drahtverschluss passen für die meisten kleinen Fläschchen und Flaschen.
  • Kann aufgrund der geringen Größe in nur einer Hand gehalten werden
  • Tauchfähig
  • Autoklavierbar und chemikalienbeständig
  • Abmessungen (L x B x H): 5 × 4 × 1.7 in. (13 × 11 × 4.3 cm)
  • Wird in flacher Form geliefert, lässt sich jedoch schnell und einfach zusammenbauen
Spezifikation
Spezifikation
Rack Only
6 x 7
White
Polypropylen
Square
Yes, When Empty
5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
5 in.
4 in.
1,7 in.
Flaschengestell
Autoklavierbar
Fläschchen (13 mm)
42
3 Tiers
Non-sterile
13 cm
11 cm
4,3 cm
13 mm
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle > Fasst 13 mm-Fläschchen/Flaschen