Learn More
Bel-Art™ ERSATZSIEBSET BESTEHEND AUS 8 SIEBEN
Für den Einsatz mit Mini-Sieve™ Mikrosiebsatz.
Marke:  Bel-Art™ F37846-0000
Artikelnummer. 10162631
  • 190.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Phosphorbronze
  • Abnehmbar
  • Enthält eine Packung mit 8 Siebeinsätzen, 1 mit je 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 und einem 230 Standardgewebe
Spezifikation
Spezifikation
Abnehmbar
2.2 in.
Packung mit 8 Phosphorbronze-Siebeinsätzen, 1 mit je 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 und einem 230 Standardnetz
Plastic
Phosphorbronze
Zusätzliche Netzeinsätze
Mini-Sieve Mikrosieb-Set
56 mm
Set of 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh)
Name des Produkts
Bel-Art™ ERSATZSIEBSET BESTEHEND AUS 8 SIEBEN > Zusätzliche Netzeinsätze