Learn More
Bel Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
121.00 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Enthält Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel
Bauweise/Design Leicht texturiert, rutschfest
Material Urethan
Typ Eisbehälter
Aufnahmevermögen 24 Microtubes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13452429
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-2001
2,5 l Blau 7,06 Zoll
142.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13442429
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-2002
2,5 l Schwarz 7,06 Zoll
121.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13412439
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-4002
4 l Schwarz 9 in.
122.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13432429
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-2003
2,5 l Rot 7,06 Zoll
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13462429
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-2004
2,5 l Grün 7,06 Zoll
123.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13492429
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-4003
4 l Rot 9 in.
122.58 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13472429
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-4001
4 l Blau 9 in.
126.88 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13402439
Unterlagen ansehen
Bel Art™
M16807-4004
4 l Grün 9 in.
125.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
  • Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
  • Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
  • Mit praktischer Ausgusstülle, tropffreiem Rand und Füllstandsanzeige
  • Passgenauer, aufgekeilter Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
  • Eine leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
Spezifikation
Spezifikation
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel
Urethan
24 Microtubes
No
Leicht texturiert, rutschfest
Eisbehälter
Not Autoclavable
-196 °C bis +100 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter