Learn More
Bel-Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
Marke:  Bel-Art™ M16807-4001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13472429
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
  • Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
  • Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
  • Mit praktischer Ausgusstülle, tropffreiem Rand und Füllstandsanzeige
  • Passgenauer, aufgekeilter Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
  • Eine leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
Spezifikation
Spezifikation
22,86 cm
26,67 cm
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel
Urethan
Eisbehälter
4 l
9 in.
0,9 Gallone
Leicht texturiert, rutschfest
10,5 Zoll
Blau
-196 °C bis +100 °C