Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Flüssigstickstoff-gekühlter Mörser
Eignet sich für das Vermahlen gefrorener Proben und verfügt über ein stark isoliertes blaues Polyethylengehäuse, das Flüssigstickstoff länger kalt hält.
182.00 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 275mL |
---|---|
Ausführung | Polished |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Verarbeitung von gefrorenen Gewebeproben |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10489984
|
Bel Art™
H37260-0000 |
Schüssel und Gehäuse |
544.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10587505
|
Bel Art™
H37260-0001 |
Motar Only |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Eignet sich für das Vermahlen gefrorener Proben und verfügt über ein stark isoliertes blaues Polyethylengehäuse, das Flüssigstickstoff länger kalt hält.
- Der Mörser aus Edelstahl 304 ist über einer Edelstahlschüssel aufgehängt, die flüssigen Stickstoff enthält
- Ersatzmörser (12-947-2) eignen sich für das Mahlen verschiedener Probentypen am selben Tag
- Der isolierte Griff ist platzsparend abnehmbar und 10.2 cm (4 Zoll) lang
- Drei Saugnapffüße stabilisieren das Gerät auf der Werkbank
- Die empfohlene Pistillgröße ist die Größe, die für einen 275 ml-Mörser geeignet ist (nicht im Lieferumfang enthalten)
Bestellinformation
Gehäuseabmessungen: 61/2 Durchmesser x 4 1/2 H Zoll (16.5 x 11.4 cm).
Spezifikation
275mL | |
Polished | |
Edelstahl | |
Ideal für die Verarbeitung von gefrorenen Gewebeproben |