Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Flüssigstickstoff-gekühlter Mörser
Eignet sich für das Vermahlen gefrorener Proben und verfügt über ein stark isoliertes blaues Polyethylengehäuse, das Flüssigstickstoff länger kalt hält.
Marke:  Bel Art™ H37260-0000
452.86 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10489984
  • 544.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eignet sich für das Vermahlen gefrorener Proben und verfügt über ein stark isoliertes blaues Polyethylengehäuse, das Flüssigstickstoff länger kalt hält.
  • Der über einer Edelstahlschüssel aufgehängte 304 Mörtel aus Edelstahl hält flüssigen Stickstoff
  • Ersatzmörtel (12-947-2) eignen sich für das Mahlen verschiedener Probentypen am selben Tag
  • Der isolierte Griff ist platzsparend abnehmbar und 10.2 cm (4 Zoll) lang
  • Drei Saugnapffüße stabilisieren das Gerät auf der Werkbank
  • Die empfohlene Pistillgröße ist die Größe, die für einen 275 ml-Mörser geeignet ist (nicht im Lieferumfang enthalten)
Bestellinformation
Gehäuseabmessungen: 61/2 Durchmesser x 4 1/2 H Zoll (16.5 x 11.4 cm).
Spezifikation
Spezifikation
Flüssiger stickstoffgekühlter Mörsersatz
Polished
6.5 Zoll
Flüssigstickstoffgekühlter Mörtel
Empfohlener Stößel, der für die Verwendung mit einem 275 ml-Mörser geeignet ist
Schüssel und Gehäuse
Stainless Steel Ladle
275mL
9.29 oz.
16.5 cm
Edelstahl
Ideal für die Verarbeitung von gefrorenen Gewebeproben
275 ml (9.29 oz.)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Flüssigstickstoff-gekühlter Mörser > Mörser, Schüssel und Gehäuse