Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in Schrankausführung, transparent
Der transparente Exsikkator ermöglicht eine Aufrechterhaltung des Vakuums in einem platzmaximierendem Würfel
1413.52 CHF - 2585.00 CHF
Spezifikation
Farbe Klar
Material Polycarbonate
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Türtyp Aufklappbar
Modell Schrank
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) innen Enthält Anzahl Einschübe Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) innen Enthält Anzahl Einschübe Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15369807
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-4011
14,75 x 14 x 13,62 in. (37,46 x 35,56 x 34,59 cm) Trockenmittelbehälter, 3 perforierte Einlegeböden, integrierte Anschlüsse, an der Tür montiertes analoges Vakuummessgerät 3/5 35 l
2585.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17492883
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-4001
10 x 24,8 x 9,37 Zoll (25,4 x 24,8 x 23,8 cm) Trockenmittelschale, 2 perforierte Einlegeböden, integrierte Anschlüsse, an der Tür montiertes analoges Vakuummessgerät 2/4 11 L
1413.52 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15605439
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F42400-4021
14.37 x 13.6 x 9.75 in. (36.5 x 34.6 x 24.6 cm) Desiccant tray, 2 perforated shelves, built-in ports, door-mounted analog vacuum gauge 2/4 23 L
1766.36 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sie können bei Raumtemperatur über 72 Stunden lang einen Unterdruck von 29 Zoll Hg aufrechterhalten und bleiben gasdicht. So ermöglichen Sie eine zuverlässige Lagerung und Experimentierung über längere Zeiträume hinweg.
  • Viton™ Dreiwegeventil bietet eine gleichmäßige Vakuumherstellung, Vakuumfreisetzung oder einen gleichmäßigen Gasaustausch.
  • Die transparente Polycarbonatkonstruktion ist langlebig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkatorinhalts.
  • Bernsteinfarben getönte Modelle mit UV-Schutz blockieren 100 % des UV-A-, -B- und -C-Lichts, um Schäden oder Verfärbungen lichtempfindlicher Proben zu minimieren
  • Verwenden Sie das Gerät mit einem beliebigen Vakuum mit einer Saugleistung von mindestens 1.5 Kubikfuß/min (cfm)
  • Die aus einem Teil hergestellte Konstruktion (außer der Tür) ermöglicht eine hervorragende Vakuumleistung bei praktisch keinem Auslaufen und außergewöhnliche Langlebigkeit
  • Die Schrankausführung bietet ein Maximum an nutzbaren Platz
  • Die Tür mit Scharnieren ist leicht zugänglich; die integrierten Verriegelungslaschen sichern die Tür, wenn sie nicht unter Vakuum steht
  • Die analoge Vakuumanzeige in der Vordertür ermöglicht die Überprüfung des Vakuumniveaus auf einen Blick
  • Perforierte Einlegeböden können neu positioniert werden, um verschiedenen Lagerungsanforderungen gerecht zu werden (zusätzliche Einlegeböden separat erhältlich)
  • Integrierte Anschlüsse ermöglichen die Befestigung von bis zu 3 zusätzlichen Ventilen (separat erhältlich)
  • Das stapelbare, platzsparende Design ermöglicht eine effiziente Nutzung des Arbeitsraums
  • Acht Modelle zur Auswahl; Innenvolumen von 11, 23, 35 oder 45 Liter in transparent oder UV-blockierendem Bernstein
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Vakuum-Exsikkator
Schrank
Polycarbonate
Aufklappbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in Schrankausführung, transparent