Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Drehscheibentrichtergestelle
Bestehend aus einem rechteckigen Sockel, einer Schraubsäule sowie einer Stützscheibe, die durch eine Schraubklemme in Position gehalten wird
Marke: Bel-Art™ H18964-0000
228.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Scheibenhalterung ist vollständig einstellbar bis 21 in.
- Die Halterungsöffnungen für Trichter sind vorne geöffnet und ermöglichen so ein einfaches Entnehmen und Einlegen der Scheidetrichter
- Mit 18 Einsatzklammern zur Aufnahme verschiedener Scheidetrichtergrößen
Spezifikation
Base, Uprights, Racks, Insert Clips | |
Nicht autoklavierbar | |
Trichter (6 x 500 bis 1000 ml) | |
6 | |
Seperatory Funnels | |
53.34 x 53.34 x 53 cm | |
21 in. | |
21 in. | |
21 in. |
Trichterständer | |
White | |
Stahl | |
Non-sterile | |
350 x 530 mm | |
53,34 cm | |
53,34 cm | |
53 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Drehscheibentrichtergestelle > Rechteckiger Sockel, Einschraubsäule, Stützscheibe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur