Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aräometergestelle
Sichere Lagerung von Glashydrometern
125.00 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hydrometer-Ständer |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Positionen | 18 |
Größe | 210 x 216 x 251 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11749695
|
Bel-Art™
F18988-0001 |
9.87 Zoll | 20,6 cm | Hydrometer (kurz) |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10571894
|
Bel-Art™
F18988-0000 |
8,5 in. | 21,5 cm | Hydrometer (lang) |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Lagert 18 Hydrometer in vertikaler Position
- Die mittlere und obere Platte haben Löcher mit einem Durchmesser von 25 mm (1 Zoll), die Wells der unteren Platte verjüngen sich ab 25 mm bis 9 mm, um den Hydrometer-Glaskolben sicher zu halten
- Verlängerter Boden misst 21 x 21.6 cm für Spitzenstabilität
- Gesamthöhe: 25.1 cm mit Griffen für einfachen Transport
- Die robuste Konstruktion aus Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Hydrometer-Ständer | |
Polypropylen | |
210 x 216 x 251 mm | |
8,25 in. |
Nicht autoklavierbar | |
18 | |
20,6 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aräometergestelle