Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aräometergestelle
Sichere Lagerung von Glashydrometern
Marke: Bel-Art™ F18988-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lagert 18 Hydrometer in vertikaler Position
- Die mittlere und obere Platte haben Löcher mit einem Durchmesser von 25 mm (1 Zoll), die Wells der unteren Platte verjüngen sich ab 25 mm bis 9 mm, um den Hydrometer-Glaskolben sicher zu halten
- Verlängerter Boden misst 21 x 21.6 cm für Spitzenstabilität
- Gesamthöhe: 25.1 cm mit Griffen für einfachen Transport
- Die robuste Konstruktion aus Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
2 obere Einlegeböden mit 1 Zoll. Durchm. Bohrung, 1 unterer Einlegeboden mit konischer Öffnung, oben 1 Zoll, unten 0,37 Zoll | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
20,6 cm | |
21,5 cm |
Hydrometer-Ständer | |
Hydrometer (lang) | |
18 | |
8,25 in. | |
8,5 in. |