Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Poröse Bögen aus Polyethylen
Lieferung in mittlerer oder grober Porosität
170.00 CHF - 353.00 CHF
Spezifikation
Filtertyp Microporous Filter
Format Sheet
Material HDPE
Material (Membran) Polyethylene
Sterilität Non-sterile
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Porosität Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porosität Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11382224
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H13638-5116
Mittel 46 x 46 cm (18 x 18 in) 1,6 mm
170.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15320027
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H13639-0518
Grob 46 x 46 cm (18 x 18 in) 3,2 mm
256.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11392224
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H13638-0518
Mittel 46 x 46 cm (18 x 18 in) 3,2 mm
353.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
  • Die mittlere Porosität hat eine durchschnittliche Porengröße von 70 Micron
  • Die grobe Porosität beträgt durchschnittlich 110 Micron
Spezifikation
Spezifikation
Microporous Filter
HDPE
Non-sterile
Sheet
Polyethylene
Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Poröse Bögen aus Polyethylen