Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Poröse Bögen aus Polyethylen
Lieferung in mittlerer oder grober Porosität
Marke:  Bel-Art™ H13638-0518
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11392224
  • 275.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
  • Die mittlere Porosität hat eine durchschnittliche Porengröße von 70 Micron
  • Die grobe Porosität beträgt durchschnittlich 110 Micron
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Kann geschnitten, gesägt, geformt, bearbeitet und geschweißt werden, um spezielle Gegenstände herzustellen, die teilweise oder vollständig aus diesem porösen Material bestehen
3,2 mm
18 in.
18 in.
70 μm
Mittel
46 x 46 cm (18 x 18 in)
46 cm
46 cm