Learn More
H-B Instrument™ Halter für Edelstahl-Klemmthermometer mit fünf Bohrungen
Sichere Halterung für Thermometer.Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Edelstahl-Klemmthermometerhalter mit fünf Bohrungen ist federbelastet mit Gummipuffern auf einem Clip.
Marke:  H-B Instrument™ B61400-7300
Artikelnummer. 17561305
  • 47.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Mit fünf Lochgrößen von 3,5 mm bis 14,5 mm kann dieser Halter verschiedene Thermometer aufnehmen, darunter solche mit Flüssigkeit in Glas, elektronische Thermometer mit Sonde und Bimetall mit Sonde.
  • Der federbelastete Clip aus Edelstahl lässt sich sicher an Laborbehältern, Einlegeböden bis zu einer Dicke von 3/8 Zoll und anderem befestigen
  • Gummipuffer an der Klammer verhindern Kratzer
  • Der langlebige PE-Schaum bietet sicheren Halt, um Thermometer an Ort und Stelle zu halten
  • Abmessungen:8,3 x 5,4 x 6,4 cm (3,25 x 2,13 x 2,5 Zoll) (LxBxH)
Spezifikation
Spezifikation
Federbelasteter Clip aus Edelstahl, Gummipuffer an Clipenden, Thermometerhalter aus Polyethylen-Schaum
Fünf Bohrungen
3,25 in.
83 mm
Thermometerhalter
Thermometer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Halter für Edelstahl-Klemmthermometer mit fünf Bohrungen > Fünf Bohrungen