Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Thermometeradapter aus Polypropylen
Die Gelenkadapter verfügen über ein PTFE-Gehäuse aus Teflon™ mit Viton™ O-Ring für luftdichte Vakuumarbeiten
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F20309-1680
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Adapter verfügt über einen Schraubverschluss aus Polypropylen mit Gewinde und einen Innen-O-Ring zur Tiefeneinstellung von 6 bis 7 mm für Thermometer mit geradem Schaft, Glasschläuche und andere Teile
- Durch Drehen der Extraktionsmutter wird der Adapter aus dem Kolben entfernt
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
6 bis 7 mm | |
Schraubverschluss mit O-Ring innen | |
Verbindungsstück für Thermometer |
Für 14/20 konische Verbindungen | |
PP (Polypropylen), PTFE |